Learn More
N-Methylbenzylamine-d3, TRC
Codice prodotto. 30471326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471326 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30471326 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28899225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylbenzylamine-d3
CAS 122025-09-6
Formula molecolare C8 D3 H8 N
Quantità 25 mg
Sinonimo Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)- (9CI), N-(Methyl-d3)benzenemethanamine, N-(Methyl-d3)benzylamine, N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-Methylbenzylamine-d3, Benzylmethyl-d3-amine
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NCc1ccccc1
IUPAC Name N-benzyl-1,1,1-trideuteriomethanamine
Molecular Weight (g/mol) 124.198
Peso formulazione 124.108