Learn More
N-Methylbenzylamine, TRC
Codice prodotto. 30134743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134743 100 mL 100mL
30007748 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134743 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM288990100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-67-3
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Sinonimo N-Methylbenzenemethanamine, N-Methyl-N-(phenylmethyl)amine, N-Methyl-N-benzylamine, N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-(Phenylmethyl)methylamine, N-Benzyl-N-methylamine, NSC 8059;
IUPAC Name N-methyl-1-phenylmethanamine
SMILES CNCc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylbenzylamine
Quantità 100 mL
InChI Formula InChI=1S/C8H11N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3
Peso formulazione 121.0891