missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methylbut-2-enoate Ethyl Ester D-(-)Phenylglycine Potassium Salt, TRC

Codice prodotto. 30475453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità unitSize
30475453 5 g 5g
30468667 1 g 1g
30475645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30475453 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2951355G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 961-69-3
Formula molecolare C14H16KNO4
Molecular Weight (g/mol) 301.38
Sinonimo (R)-alpha-[(3-Ethoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]benzeneacetic Acid Monopotassium Salt, (alphaR)-alpha-[(3-Ethoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]benzeneacetic Monopotassium Salt, D-(-)-3-[(alpha-Carboxybenzyl)amino]crotonic Acid 1-Ethyl Ester Monopotassium Salt, Potassium D-(1-Ethoxycarbonylpropen-2-yl)-alpha-aminophenylacetate
IUPAC Name potassium;(2R)-2-[(4-ethoxy-4-oxobut-2-en-2-yl)amino]-2-phenylacetate
SMILES [K+].CCOC(=O)C=C(C)N[C@@H](C(=O)[O-])c1ccccc1

Spécification

Materiale o nome chimico N-Methylbut-2-enoate Ethyl Ester D-(-)Phenylglycine Potassium Salt
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C14H17NO4.K/c1-3-19-12(16)9-10(2)15-13(14(17)18)11-7-5-4-6-8-11;/h4-9,13,15H,3H2,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/t13-;/m1./s1
Peso formulazione 301.0716
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.