missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methylbut-2-enoate Ethyl Ester D-(-)Phenylglycine Potassium Salt, TRC

Codice prodotto. 30475645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30475645 25 g 25g
30475453 5 g 5g
30468667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30475645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM29513525G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 961-69-3
Formula molecolare C14H16KNO4
Molecular Weight (g/mol) 301.38
Sinonimo (R)-alpha-[(3-Ethoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]benzeneacetic Acid Monopotassium Salt, (alphaR)-alpha-[(3-Ethoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]benzeneacetic Monopotassium Salt, D-(-)-3-[(alpha-Carboxybenzyl)amino]crotonic Acid 1-Ethyl Ester Monopotassium Salt, Potassium D-(1-Ethoxycarbonylpropen-2-yl)-alpha-aminophenylacetate
IUPAC Name potassium;(2R)-2-[(4-ethoxy-4-oxobut-2-en-2-yl)amino]-2-phenylacetate
SMILES [K+].CCOC(=O)C=C(C)N[C@@H](C(=O)[O-])c1ccccc1

Specifica

Materiale o nome chimico N-Methylbut-2-enoate Ethyl Ester D-(-)Phenylglycine Potassium Salt
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C14H17NO4.K/c1-3-19-12(16)9-10(2)15-13(14(17)18)11-7-5-4-6-8-11;/h4-9,13,15H,3H2,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/t13-;/m1./s1
Peso formulazione 301.0716
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.