Learn More
N-Methylcaprolactam, 96%
Codice prodotto. 11453368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11453368 25 g 25g
11463368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11453368 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17776.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2556-73-2 | C7H13NO | 127.187 g/mol
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
Solubility
Fully miscible with water.
Notes
Hygroscopic, store away from moisture. Store in a tightly closed container in a cool, dry, well-ventilated area. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2556-73-2
Formula molecolare C7H13NO
Molecular Weight (g/mol) 127.187
Numero MDL MFCD00003263
InChI Key ZWXPDGCFMMFNRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylcaprolactam, 1-methylcaprolactam, n-methyl-.epsilon.-caprolactam, 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-methyl, n-methyl-e-caprolactam, epsilon-caprolactam, n-methyl, 2h-azepin-2-one, hexahydro-n-methyl, hexahydro-n-methyl-2h-azepin-2-one, n-methyl-epsilon-caprolactam, n-methyl caprolactam
PubChem CID 17369
IUPAC Name 1-methylazepan-2-one
SMILES CN1CCCCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylcaprolactam
Densità 0.991
Punti di ebollizione 106°C to 108°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità 103°C (217°F)
Indice di rifrazione 1.484
Quantità 25 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Fully miscible with water.
Peso formulazione 127.18
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylcaprolactam
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylcaprolactam