Learn More
N-Methylcaprolactam, TRC
Codice prodotto. 30470947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470947 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2613551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylcaprolactam
CAS 2556-73-2
Formula molecolare C7H13NO
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Methylazacycloheptan-2-one, 1-Methylcaprolactam, 1-Methylhexahydro-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, Hexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one, N-Methyl-6-caprolactam, N-Methyl-ε-caprolactam, N-Methylcaprolactam, NSC 68794
InChI Formula InChI=1S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3
SMILES CN1CCCCCC1=O
IUPAC Name 1-methylazepan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 127.18
Peso formulazione 127.0997