Learn More
N-Methylcarbazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11936721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11936721 5 g 5g
11946721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441050050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 1484-12-4 | C13H11N | 181.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1484-12-4
Formula molecolare C13H11N
Molecular Weight (g/mol) 181.24
InChI Key SDFLTYHTFPTIGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylcarbazole, 9-methyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-methyl, carbazole, 9-methyl, n-methyldibenzopyrrole, unii-76sop090pg, ccris 6846, n-methyl carbazole, pubchem17421, 9-methylcarbazole
PubChem CID 15142
IUPAC Name 9-methylcarbazole
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylcarbazole
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 86.0°C to 89.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 163.0°C to 167.0°C (0.4 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 181.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylcarbazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.