Learn More
N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone, TRC
Codice prodotto. 30004145
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004145 1 g 1g
30004148 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30004145 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2612901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 155742-64-6
Formula molecolare C4 H8 Cl N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 165.58
IUPAC Name methyl N-[(2-chloroethanimidoyl)amino]carbamate
SMILES COC(=O)NNC(=N)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2H2,1H3,(H2,6,7)(H,8,9)
Peso formulazione 165.0305