Learn More
N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-Methylcarbonyl-2-chloroacetamidrazone |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2H2,1H3,(H2,6,7)(H,8,9) |
| Peso formulazione | 165.0305 |