Learn More
N-Methylcyclohexanamine, TRC
Codice prodotto. 30477168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477168 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2948605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylcyclohexanamine
CAS 100-60-7
Formula molecolare C7H15N
Quantità 5 g
Sinonimo (Methylamino)cyclohexane, Cyclohexylmethylamine, Methylcyclohexylamine, N-Cyclohexyl-N-methylamine, N-Cyclohexylmethylamine, N-Methyl-N-cyclohexylamine, N-Methylcyclohexanamine, N-Methylcyclohexylamine, NSC 434, SC 79B
InChI Formula InChI=1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
SMILES CNC1CCCCC1
Molecular Weight (g/mol) 113.2
Peso formulazione 113.1204