Learn More
N-Methyldiphenylamine, 97%
Codice prodotto. 10667011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10667011
Marca: Thermo Scientific Acros 414210050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 552-82-9 | C13H13N | 183.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-82-9
Formula molecolare C13H13N
Molecular Weight (g/mol) 183.25
Numero MDL MFCD00041900
InChI Key DYFFAVRFJWYYQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyldiphenylamine, benzenamine, n-methyl-n-phenyl, methyldiphenylamine, n,n-diphenylmethylamine, diphenylamine, n-methyl, unii-b28zgh99ih, diphenyl methylamine, n-methyl-n-phenyl-aniline, b28zgh99ih, methyldiphenylamin
PubChem CID 11098
IUPAC Name N-methyl-N-phenylaniline
SMILES CN(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyldiphenylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -7.6°C
Colore White to Beige
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 296°C to 297°C
Punto d'infiammabilità >093°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5N(CH3)C6H5
Indice di rifrazione 1.6215 to 1.6235
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 6126
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 183.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methyldiphenylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.