Learn More
N-Methylethylenediamine, 95%
Product Code. 10774281 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
25 GR
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10774281 5 g Bottiglia in vetro 5g
10697312 25 g Bottiglia in vetro 25 GR
10455115 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10774281 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 155560050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 109-81-9 | C3H12N2 | 76.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-81-9
Formula molecolare C3H12N2
Molecular Weight (g/mol) 76.14
Numero MDL MFCD00008165
InChI Key KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Sinonimo n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
PubChem CID 8014
IUPAC Name N'-methylethane-1,2-diamine
SMILES C[NH2+]CC[NH3+]
Specifications
Materiale o nome chimico N-Methylethylenediamine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 114.0°C to 116.0°C
Punto d'infiammabilità 41°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3NHCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4390 to 1.4420
Quantità 5 g
Beilstein 04, I, 415
Gravità specifica 0.84
Peso formulazione 74.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methylethylenediamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.