Learn More
N-Methylformamide, 99%
Codice prodotto. 10157273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10157273 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10025740 5 g Bottiglia in vetro 5g
10697191 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10157273 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414330010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 123-39-7 | C2H5NO | 59.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-39-7
Formula molecolare C2H5NO
Molecular Weight (g/mol) 59.06
Numero MDL MFCD00003280
InChI Key ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
PubChem CID 31254
ChEBI CHEBI:7438
IUPAC Name N-methylformamide
SMILES CNC=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylformamide
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -3.2°C
Colore Colorless
Densità 1.0030g/mL
Punti di ebollizione 199.0°C to 201.0°C
Punto d'infiammabilità 111°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HCONHCH3
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 1 kg
Beilstein 04, 58
Indice di Merck 15, 6147
Gravità specifica 1.003
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Viscosità 1.9 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 59.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.