Learn More
N-Methylhippuric acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10710561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10710561 5 g Bottiglia in vetro 5g
10501111 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10710561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 259760050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 2568-34-5
Formula molecolare C10H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 193.20
Numero MDL MFCD00144940
InChI Key PKCSYDDSNIJRIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoylsarcosine, n-methylhippuric acid, n-benzoyl-n-methylglycine, n-benzoylsarcosine, glycine, n-benzoyl-n-methyl, 2-n-methylbenzamido acetic acid, sarcosine, n-benzoyl, 2-benzoyl methyl amino acetic acid, chembl66391, 2-n-methyl-1-phenylformamido acetic acid
PubChem CID 75728
IUPAC Name 2-[benzoyl(methyl)amino]acetic acid
SMILES CN(CC(O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylhippuric acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 101°C to 105°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C(O)N(CH3)CH2COOH
Quantità 5 g
Peso formulazione 193.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylhippuric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.