Learn More
N-Methylindole-3-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259019
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
683229-61-0
C15H20BNO2
257.14
MCCCOWZSGBKRCG-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, n-methylindole-3-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, n-methylindole-3-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-1h-indole, 1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
23058003
1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indole
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(C3=CC=CC=C23)C
683229-61-0
C15H20BNO2
257.14
MCCCOWZSGBKRCG-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-indole, n-methylindole-3-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, n-methylindole-3-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-1h-indole, 1h-indole, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
23058003
1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indole
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(C3=CC=CC=C23)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N-Methylindole-3-boronic acid pinacol ester
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106°C to 112°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 257.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylindole-3-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.