Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Methylmaleimide |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 93.0°C to 98.0°C |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 21, 399 |
| Vedi altri risultati |