Learn More
N-Methylmaleimide, 97%
Codice prodotto. 10285581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10285581 25 g Bottiglia in vetro 25g
10020511 5 g Bottiglia in vetro 5g
10328793 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10285581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127080250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 930-88-1 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 930-88-1
Formula molecolare C5H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 111.1
Numero MDL MFCD00005508
InChI Key SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylmaleimide, 1-methyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-methyl, n-methylmaleinimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl, n-methyl maleimide, unii-p0tfz8r21y, p0tfz8r21y, 1-methyl-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 70261
IUPAC Name 1-methylpyrrole-2,5-dione
SMILES CN1C(=O)C=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylmaleimide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 93.0°C to 98.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 21, 399
Peso formulazione 111.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals