Learn More
N-Methylmaleimide, TRC
Codice prodotto. 30483029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30483029 500 g 500g
30476739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30483029 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM316800500G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 930-88-1
Formula molecolare C5H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 111.1
Sinonimo 1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Methylpyrrole-2,5-dione, N-Methylmaleinimide, N-Methylpyrrole-2,5-dione, NSC 57594
IUPAC Name 1-methylpyrrole-2,5-dione
SMILES CN1C(=O)C=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylmaleimide
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
Peso formulazione 111.032