Learn More
N-Methylmethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Descrizione
N-Methylmethanamine Hydrochloride
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Methylmethanamine Hydrochloride |
| CAS | 506-59-2 |
| Nomi componenti o analita | N-Methylmethanamine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C2 H7 N . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Dacarbazine Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Imp. F (EP), Metformin Imp. F (EP), N-Methylmethanamine Hydrochloride, Dacarbazine Imp. D (EP) as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Imatinib Mesilate Imp. I (Pharmeuropa), Dimethylamine Hydrochloride, Dacarbazine Impurity D as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Metformin Impurity F as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC |
| IUPAC Name | N-methylmethanamine;hydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?