Learn More
N-Methylmorpholine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30482992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482992 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3210555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N-Methylmorpholine N-Oxide
CAS 7529-22-8
Formula molecolare C5H11NO2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Methylmorpholine 4-Oxide, 4-Methylmorpholine Oxide, 4-Methylmorpholine N-Oxide, N-Methylmorpholine Oxide, N-methylmorpholine N-Oxide, NMMO, NMO, NSC 73198, NSC 82153
InChI Formula InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCOCC1
IUPAC Name 4-methyl-4-oxidomorpholin-4-ium
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Peso formulazione 117.079