Learn More
n-Methyloctylamine, 98%
Codice prodotto. 10771731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10771731 25 g Bottiglia in vetro 25g
10297470 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10771731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325620250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2439-54-5 | C9H21N | 143.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2439-54-5
Formula molecolare C9H21N
Molecular Weight (g/mol) 143.27
Numero MDL MFCD00048927
InChI Key SEGJNMCIMOLEDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyloctylamine, methyl octyl amine, n-methyl-n-octylamine, 1-octanamine, n-methyl, octylmethylamine, methyloctylamine, unii-4o0o17jz7d, n-methyl octylamine, n-methyl-octylamine, methyl n-octyl amine
PubChem CID 75538
IUPAC Name N-methyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCNC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Methyloctylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7900g/mL
Punti di ebollizione 68.0°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)7NHCH3
Indice di rifrazione 1.4260 to 1.4280
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.79
Peso formulazione 143.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Methyloctylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.