Learn More
N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic Acid (>85%), TRC
Codice prodotto. 30135641
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135641 100 mg 100mg
17987489 10 mg 10mg
17939209 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135641 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM320055100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2355-31-9
Formula molecolare C11 H6 F17 N O4 S
Molecular Weight (g/mol) 571.21
Sinonimo N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-methyl- (9CI), Sarcosine, N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (7CI,8CI), N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-methylglycine, 2-(N-Methylperfluorooctanesulfoamido)acetic acid, 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Me-PFOSA-AcOH, MeFOSAA
IUPAC Name 2-[1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctylsulfonyl(methyl)amino]acetic acid
SMILES CN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H6F17NO4S/c1-29(2-3(30)31)34(32,33)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h2H2,1H3,(H,30,31)
Peso formulazione 570.9746