Learn More
N-Methylperfluorooctanesulfonamide 100 μg/mL in Methanol/Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Methanol/Water |