missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methylperfluorooctanesulfonamide, TRC

Codice prodotto. 30472186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30472186 25 mg 25mg
30471725 50 mg 50mg
30476160 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30472186 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32734025MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 31506-32-8
Formula molecolare C9 H4 F17 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 513.17
Sinonimo 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-methyl-1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-methyloctane-1-sulfonamide, AI 3-29758, Fluorad FX 12, N-MeFOSA, N-Methyl perfluorooctanesulphonamide, N-Methylheptadecafluorooctanesulfonamide, N-Methylperfluorooctanesulfonamide, Perfluoro-N-methyloctanesulfonamide, MeFOSA
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-methyloctane-1-sulfonamide
SMILES CNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Specifica

Materiale o nome chimico N-Methylperfluorooctanesulfonamide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H4F17NO2S/c1-27-30(28,29)9(25,26)7(20,21)5(16,17)3(12,13)2(10,11)4(14,15)6(18,19)8(22,23)24/h27H,1H3
Peso formulazione 512.9691
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.