Learn More
N-Methylphthalimide, 98%
Codice prodotto. 15224704 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15224704 5 g Bottiglia in vetro 5g
15234704 25 g Bottiglia in vetro 25g
15264704 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15224704 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305100050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 550-44-7 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 550-44-7
Formula molecolare C9H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 161.16
InChI Key ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
PubChem CID 11074
IUPAC Name 2-methylisoindole-1,3-dione
SMILES CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylphthalimide
Punto di fusione 129.0°C to 132.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylphthalimide