Specifications
| Materiale o nome chimico | N-Methylphthalimide |
| Punto di fusione | 129.0°C to 132.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 161.16 |
| Percent Purity | 98% |
Safety and Handling
Product Identifier
- N-Methylphthalimide