Learn More
N-Methylphthalimide, Mikromol™
Codice prodotto. 30051731
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30051731 25 mg 25mg
30052669 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051731 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3629.120025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Methylphthalimide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phthalimide-N-methyl
CAS 550-44-7
Nomi componenti o analita Phthalimide-N-methyl
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H7 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
SMILES CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-methylisoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Quantità 25 mg
Peso formulazione 161.0477 g/mol