Learn More
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11926721
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
850567-47-4
C11H18BNO2
207.08
MFCD06659917
OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methyl-1h-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole, 1-methyl-2-pyrroleboronic acid pinacol ester, n-methylpyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1h-pyrrole, 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem18528, 1-methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester, n-methyl-2-pyrroleboronic acid, pinacol ester, 1-methyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole
44118773
1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole
CN1C=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
850567-47-4
C11H18BNO2
207.08
MFCD06659917
OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methyl-1h-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole, 1-methyl-2-pyrroleboronic acid pinacol ester, n-methylpyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1h-pyrrole, 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem18528, 1-methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester, n-methyl-2-pyrroleboronic acid, pinacol ester, 1-methyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole
44118773
1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole
CN1C=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 47°C to 49°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.