Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 1.0100g/mL |
| Punti di ebollizione | 87°C to 90°C (22.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 72°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.5580 to 1.562 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde