Learn More
N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester, 95%
Codice prodotto. 11946711 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11946711 5 g Bottiglia in vetro 5g
11936711 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946711 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441000050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 953040-54-5 | C11H18BNO2 | 207.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 953040-54-5
Formula molecolare C11H18BNO2
Molecular Weight (g/mol) 207.08
Numero MDL MFCD13182200
InChI Key SYAMJGBBLFTQTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methylpyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methyl-1h-pyrrol-3-ylboronic acid pinacol ester, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole, pubchem18847, 1-methyl-1h-pyrrole-3-boronic acid pinacol ester, n-methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-pyrrol-3-ylboronic acid pinacol ester, 1-methyl-1h-pyrrol-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 53217148
IUPAC Name 1-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole
SMILES CN1C=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 44.0°C to 51.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.08
Percent Purity 90%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylpyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.