Learn More
N-Methylpyrrole, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10234890
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
96-54-8
C5H7N
81.12
MFCD00005345
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrrole, n-methylpyrrole, n-methyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-methyl, pyrrole, 1-methyl, methylpyrrole, n-methylpyrrol, 1-methylpyrrol, unii-ng5gpn98zg, ccris 2934
7304
1-methylpyrrole
CN1C=CC=C1
96-54-8
C5H7N
81.12
MFCD00005345
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-pyrrole, n-methylpyrrole, n-methyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-methyl, pyrrole, 1-methyl, methylpyrrole, n-methylpyrrol, 1-methylpyrrol, unii-ng5gpn98zg, ccris 2934
7304
1-methylpyrrole
CN1C=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N-Methylpyrrole
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -57°C
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 111°C to 114°C
Punto d'infiammabilità 16°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4875
Quantità 500 g
Beilstein 20, 163
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,miscible with most usual organic solents
Viscosità 0.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 81.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylpyrrole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.