Learn More
N-Methylpyrrole, 99+%
Codice prodotto. 10457900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10457900 100 g Bottiglia in vetro 100g
10234890 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10457900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127601000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-54-8 | C5H7N | 81.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-54-8
Formula molecolare C5H7N
Molecular Weight (g/mol) 81.12
Numero MDL MFCD00005345
InChI Key OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrrole, n-methylpyrrole, n-methyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-methyl, pyrrole, 1-methyl, methylpyrrole, n-methylpyrrol, 1-methylpyrrol, unii-ng5gpn98zg, ccris 2934
PubChem CID 7304
IUPAC Name 1-methylpyrrole
SMILES CN1C=CC=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico N-Methylpyrrole
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -57°C
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 111°C to 114°C
Punto d'infiammabilità 16°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4875
Quantità 100 g
Beilstein 20, 163
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,miscible with most usual organic solents
Viscosità 0.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 81.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylpyrrole
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.