Learn More
N-Methylpyrrole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Methylpyrrole |
| CAS | 96-54-8 |
| Formula molecolare | C5H7N |
| Quantità | 500 mL |
| Sinonimo | 1-Methyl-1H-pyrrole, 1-Methylpyrrole, NSC 65440 |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cn1cccc1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 81.12 |
| Peso formulazione | 81.0578 |