Learn More
N-Methylsarcosine, MedChemExpress
Descrizione
N-Methylsarcosine is an amino acid building block for protein, found in a small amount in the body.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Methylsarcosine |
| CAS | 1118-68-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C4H9NO2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Dimethylglycine DMG N,N-Dimethylglycine |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (969.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CN(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 103.12 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only