Learn More
N-Methylthiourea, 97%
Codice prodotto. 10041320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10041320 25 g Bottiglia in vetro 25g
10337010 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10041320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127900250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 598-52-7 | C2H6N2S | 90.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 598-52-7
Formula molecolare C2H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 90.14
Numero MDL MFCD00004938
InChI Key KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylthiourea, 1-methylthiourea, 1-methyl-2-thiourea, methylthiocarbamide, thiourea, methyl, monomethylthiourea, 1-methylthiocarbamide, methyl thiourea, n-methylthiocarbamide, urea, 1-methyl-2-thio
PubChem CID 2723704
IUPAC Name methylthiourea
SMILES CNC(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylthiourea
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 118°C to 123°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3NHCSNH2
Quantità 25 g
Beilstein 04, 70
Informazioni di solubilità Solubility in water: 165g/L (20°C). Other solubilities: 25g/L isopropanol (20°C),insoluble in non-polar solvents
Peso formulazione 90.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methylthiourea
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico