Learn More
N-Methylthiourea, TRC
Codice prodotto. 30474851
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474851 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474851 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM220745500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylthiourea
CAS 598-52-7
Formula molecolare C2H6N2S
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-Methyl-2-thiourea, 1-Methylthiocarbamide, 1-Methylthiourea, Methylthiocarbamide, Methylthiourea, Monomethylthiourea, N-Methyl-2-thiourea, N-Methylthiocarbamide, NSC 30213
InChI Formula InChI=1S/C2H6N2S/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
SMILES CNC(=S)N
IUPAC Name methylthiourea
Molecular Weight (g/mol) 90.15
Peso formulazione 90.0252