Learn More
N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide, TRC
Codice prodotto. 30387803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387803 500 mg
30380903 100 mg
30380257 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30387803 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD493225500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868-63-3
Formula molecolare C8H12N2O4
Molecular Weight (g/mol) 200.19
SMILES OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
Peso formulazione 200.0797