Learn More
N,N'-1,2-ethanediylbis-Carbamodithioic acid C,C'-dimethyl ester, TRC
Codice prodotto. 30134512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134512 5 mg 5mg
30132411 10 mg 10mg
17982095 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134512 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5013205MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20721-48-6
Formula molecolare C6 H12 N2 S4
Molecular Weight (g/mol) 240.4329
Sinonimo Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, dimethyl ester (9CI), C,C'-Dimethyl N,N'-1,2-ethanediylbis[carbamodithioate], S,S'-Dimethylxanthogenethylenebisdithiocarbamate
IUPAC Name methyl N-[2-(methylsulfanylcarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate
SMILES CSC(=S)NCCNC(=S)SC
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-1,2-ethanediylbis-Carbamodithioic acid C,C'-dimethyl ester
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H12N2S4/c1-11-5(9)7-3-4-8-6(10)12-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
Peso formulazione 239.9883
Percent Purity >95%