Learn More
N,N'-1,4-Phenylenebis[2-bromoacetamide], TRC
Codice prodotto. 30418733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418733 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418733 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP319863100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-1,4-Phenylenebis[2-bromoacetamide]
CAS 10328-52-6
Formula molecolare C10 H10 Br2 N2 O2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10Br2N2O2/c11-5-9(15)13-7-1-2-8(4-3-7)14-10(16)6-12/h1-4H,5-6H2,(H,13,15)(H,14,16)
SMILES BrCC(=O)Nc1ccc(NC(=O)CBr)cc1
IUPAC Name 2-bromo-N-[4-[(2-bromoacetyl)amino]phenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 350.007
Peso formulazione 347.911