Learn More
N,N’-1,4-Phenylenedi-glycine, TRC
Codice prodotto. 30423219
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423219 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423219 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP31985025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine
CAS 10097-07-1
Formula molecolare C10 H12 N2 O4
Quantità 25 mg
Sinonimo N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1
IUPAC Name 2-[4-(carboxymethylamino)anilino]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 224.21
Peso formulazione 224.0797