Learn More
N,N’-1,4-Phenylenedi-glycine, TRC
Codice prodotto. 30427778
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30427778 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30427778 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3198505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-1,4-Phenylenedi-glycine
CAS 10097-07-1
Formula molecolare C10 H12 N2 O4
Quantità 5 mg
Sinonimo N,N’-1,4-Phenylenebis-glycine
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2O4/c13-9(14)5-11-7-1-2-8(4-3-7)12-6-10(15)16/h1-4,11-12H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)CNc1ccc(NCC(=O)O)cc1
IUPAC Name 2-[4-(carboxymethylamino)anilino]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 224.21
Peso formulazione 224.0797