Learn More
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, TRC
Codice prodotto. 30333932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333932 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333932 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB28627525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
CAS 13139-17-8
Formula molecolare C12H11NO5
Quantità 25 g
Sinonimo 1-[[(Benzyloxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[[(Phenylmethyl)oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Benzyl 2,5-dioxopyrrolid-1-yl Carbonate, Benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl Carbonate, Benzyl N-succinimidyl Carbonate, Benzyl Succinimidyl Carbonate, Benzyloxycarbonyloxysuccinimide, Cbz-OSu, N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
InChI Formula InChI=1S/C12H11NO5/c14-10-6-7-11(15)13(10)18-12(16)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
SMILES O=C(OCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC Name benzyl (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
Molecular Weight (g/mol) 249.22
Peso formulazione 249.0637