Learn More
N,N,beta-Trimethyl-phenethylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30454229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454229 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7966251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N,beta-Trimethyl-phenethylamine Hydrochloride
CAS 861007-66-1
Formula molecolare C11H18ClN
Quantità 1 g
Sinonimo N,N,β-Trimethyl-benzeneethanamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C11H17N.ClH/c1-10(9-12(2)3)11-7-5-4-6-8-11;/h4-8,10H,9H2,1-3H3;1H
SMILES CN(C)CC(C)C1=CC=CC=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 199.72
Peso formulazione 199.1128