Learn More
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine, 96%
Codice prodotto. 15461088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15461088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15461088 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54950.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4741-99-5 | C7H20N4 | 160.265 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
CAS 4741-99-5
Densità 0.96
Punti di ebollizione 142°C to 145°C
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Formula molecolare C7H20N4
Formula lineare H2NCH2CH2NH(CH2)3NHCH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.494
Numero MDL MFCD00008174
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1742732
Sinonimo n,n'-bis 2-aminoethyl-1,3-propanediamine, 1,4,8,11-tetraazaundecane, 2,3,2-tetramine, n,n'-bis 2-aminoethyl propane-1,3-diamine, 1,4,8,11-tetrazaundecane, ethylenetrimethyleneethylenetetramine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, 1,9-diamino-3,7-diazanonane, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis ethane-1,2-diamine, 3,7-diazanonane-1,9-diamine
InChI Key UWMHHZFHBCYGCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CNCCN)CNCCN
IUPAC Name N,N'-bis(2-aminoethyl)propane-1,3-diamine
Molecular Weight (g/mol) 160.265
PubChem CID 78479
ChEBI CHEBI:30348
Peso formulazione 160.26
Percent Purity 97%