Learn More
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, tech. 90%
Codice prodotto. 11397375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397375 5 g 5g
11307385 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397375 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05296.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 42137-88-2 | C11H15Cl2NO2S | 296.206 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42137-88-2
Formula molecolare C11H15Cl2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 296.206
Numero MDL MFCD00018944
InChI Key PTVBBIMKLOMGSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-p-toluenesulphonamide, n,n-bis .beta.-chloroethyl-p-toluenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-toluenesulfonamide, n,n-bis 2'-chloroethyl-4-methylbenzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methylbenzene sulphonamide, benzenesulfonamide, n,n-bis 2-chloroethyl-4-methyl, n,n-bis-2-chloro-ethyl-4-methyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 96039
IUPAC Name N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
Punto di fusione 45°C to 47°C
Quantità 5 g
Beilstein 2134258
Peso formulazione 296.22
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche