Learn More
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, Technical Grade 90%, TRC
Codice prodotto. 30344151
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344151 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344151 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB419010250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 42137-88-2
Formula molecolare C11 H15 Cl2 N O2 S
Quantità 250 mg
Sinonimo Benzenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methyl-, p-Toluenesulfonamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI), N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzensulfonamide, N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulfonamide, NSC 49364
InChI Formula InChI=1S/C11H15Cl2NO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)17(15,16)14(8-6-12)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(CCCl)CCCl
IUPAC Name N,N-bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 296.2133
Peso formulazione 295.0201