Learn More
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Codice prodotto. 11348347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348347 1 g 1g
11338347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348347 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 032312.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3197-06-6 | C6H16N2O2 | 148.21 g/mol
It is employed as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3197-06-6
Formula molecolare C6H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 148.21
Numero MDL MFCD00014822
InChI Key CYOIAXUAIXVWMU-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Densità 1.069 g/mL
Punti di ebollizione 174°C to 178°C (3 to 4 mmHg)
Odore Amine-like
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Sinonimo n,n-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, 2,2'-2-aminoethyl azanediyl diethanol, ethanol, 2,2'-2-aminoethyl imino bis, 2,2'-2-aminoethyl imino bisethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethan-1-ol, aminoethyldiethanolamine, aminoethylethanolamine solution, 2,2'-2-aminoethyl imino diethanol, acmc-20a9el
Informazioni di solubilità Soluble in water.
SMILES C(CN(CCO)CCO)N
IUPAC Name 2-[2-aminoethyl(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
PubChem CID 98535
Peso formulazione 148.21
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N-bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine