Learn More
N,N’-Bis(2-mercaptobenzoyl)hydrazide, TRC
Codice prodotto. 30345481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345481 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345481 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB48182550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N,N'-Bis(2-mercaptobenzoyl)hydrazide
CAS 292615-41-9
Formula molecolare C14H12N2O2S2
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H12N2O2S2/c17-13(9-5-1-3-7-11(9)19)15-16-14(18)10-6-2-4-8-12(10)20/h1-8,19-20H,(H,15,17)(H,16,18)
SMILES Sc1ccccc1C(=O)NNC(=O)c2ccccc2S
IUPAC Name 2-sulfanyl-N'-(2-sulfanylbenzoyl)benzohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 304.39