Learn More
N,N-Bis(4-methoxybenzyl)amine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N,N-Bis(4-methoxybenzyl)amine |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H19NO2/c1-18-15-7-3-13(4-8-15)11-17-12-14-5-9-16(19-2)10-6-14/h3-10,17H,11-12H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 257.1416 |