Learn More
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine, 98%
Codice prodotto. 11359618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359618 1 g 1g
11349618 5 g 5g
11339618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11359618 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044132.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels | CAS: 60984-57-8 | C10H16N2O2S2 | 260.37 g/mol
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels. It is also used for DNA purification. Further, it finds application in Suzuki reaction and fabrication of hydrogel modified plasmonic crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60984-57-8
Formula molecolare C10H16N2O2S2
Molecular Weight (g/mol) 260.37
Numero MDL MFCD00036225
InChI Key DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n'-bis acryloyl cystamine, n,n'-bisacrylylcystamine, 2-propenamide, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis, 2,2'-bisacrylamino diethyldisulfide, bis-acrylylcystamine: bac, n,n'-dithiodi-2,1-ethanediyl bis acrylamide, n-2-2-prop-2-enamido ethyl disulfanyl ethyl prop-2-enamide, n-2-2-prop-2-enoylamino ethyldisulfanyl ethyl prop-2-enamide, acmc-20ak9p, n,n-bis-acrylylcystamine
PubChem CID 100602
IUPAC Name N-[2-[2-(prop-2-enoylamino)ethyldisulfanyl]ethyl]prop-2-enamide
SMILES C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico N, N′-Bis(acryloyl)cystamine
Punto di fusione 123°C to 124°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in acetic acid. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 260.37
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis(acrylamide)